AB3150
Anti-Fractin Antibody, CT
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
32 kDa Fragment of beta-Actin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot: 1:1000-1:4000 for incubation overnight at 4°C. Recommended antibody dilution buffer: TBS with 3% BSA and 0.05% Tween 20, pH 7.4
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Staurosporin treated neuronal cultures.
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1