AB2080
Anti-CD44v6 Antibody, exon v6
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-CDW44, Anti-ECMR-III, Anti-HCELL, Anti-HUTCH-I, Anti-IN, Anti-LHR, Anti-MC56, Anti-MDU2, Anti-MDU3, Anti-MIC4, Anti-Pgp1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, canine, mouse, bovine, pig, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry: 1:500-1:1000
Immunofluorescence: 1:100-1:200
Immunohistostaining of paraffin embedded tissue: 1:150-1:250
Immunoprecipitation: 1:100-1:200
Western Blotting 1:5000-1:10,000
RIA: 1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2