AB15348
Anti-FMRFamide Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-Anti-FMRFAL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Aplicação
Application Notes for Immunohistochemistry:
- Suggested perfusion steps:
1) Ca2+-free Tyrode′s solution
2) Paraformaldehyde-picric acid fixative
3) 10% sucrose in PBS as a cryo-protectant
- Rapidly dissect tissue and store overnight in 0.1 M phosphate buffer (pH 7.4) containing 10% sucrose.
- Incubate slide-mounted tissue sections with blocking buffer for 1 hour at room temperature.
- Remove blocking buffer and incubate the slides with the primary antibody (AB15348 diluted to desired working concentration in blocking buffer) for 18-24 hours at 2-8°C.
- Remove primary antibody and rinse 3 times in PBS.
- Incubate sections with fluorescently labeled secondary antibody for 60 minutes at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1