Documentos Principais
AAWG04700
Millipore
Filtro de membrana MF-Millipore, tamanho de poro 0,8 µm, reticulado
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinônimo(s):
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,8 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Nível de qualidade
descrição
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
Parâmetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
4%
cor
white
índice de refração
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As misturas biologicamente inertes de acetato de celulose e nitrato de celulose fazem dos filtros de membrana MF-Millipore uma das membranas mais amplamente usadas em aplicações analíticas e de pesquisa.
Os filtros MF-Millipore sem o tensoativo Triton contêm quantidades mínimas de agente umidificante e têm menor teor de extraíveis em água que os filtros MF-Millipore padrão.
Características e benefícios:
- Filtro versátil para aplicações de monitoramento biológico e ambiental
- Disponível em diversos tamanhos de poro, na cor preta ou branca, com ou sem uma superfície reticulada
- Compatível com métodos de esterilização com óxido de etileno, radiação gama e autoclave
Código do filtro: AAWG
Aplicação
  • Monitoramento de ar
  • Monitoramento de partículas
  • Remoção de partículas
  • Bioensaios
  • Microplásticos
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3