AABP04700
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,8 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black
Sinônimo(s):
Filtro de membrana MF-Millipore™, tamanho de poro 0,8 µm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Nível de qualidade
descrição
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parâmetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
4%
cor
black
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
ponto de bolha
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os filtros MF-Millipore sem o tensoativo Triton contêm quantidades mínimas de agente umidificante e têm menor teor de extraíveis em água que os filtros MF-Millipore padrão.
Características e benefícios:
- Filtro versátil para aplicações de monitoramento biológico e ambiental
- Disponível em diversos tamanhos de poro, na cor preta ou branca, com ou sem uma superfície reticulada
- Compatível com métodos de esterilização com óxido de etileno, radiação gama e autoclave
Aplicação
- Ensaios fluorescentes
- Monitoramento de partículas
- Monitoramento de ar
- Microplásticos
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.