Documentos Principais
96320500
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 32 x 500
Sinônimo(s):
Vantage L Laboratory Column VL 32 x 500
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
linha de produto
Vantage
Parâmetros
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
500 mm
área
8 cm2 , cross-sectional
A do leito
250-500 mm
volume do leito
200-400 mL
Diâmetro
32-32.1 mm
Informações legais
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany