Documentos Principais
96100051
Millipore
Vantage L Tube Kit 500 mm
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Vantage
Nível de qualidade
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
50 cm (19.7 in.)
Diâmetro
3.2 cm (1.3 in.)