Documentos Principais
9081-M
Sigma-Aldrich
Human Leptin
Sinônimo(s):
Leptin hormone
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Etiqueta
125Iodine labeled
Formulário
solid
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... LEP(3952)
Descrição geral
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Aplicação
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Armazenamento e estabilidade
2–8 °C
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2