Documentos
9081-HK
Sigma-Aldrich
Human Leptin
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.13
conjugado
125Iodine
Nível de qualidade
label
125Iodine labeled
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... LEP(3952)
Descrição geral
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Aplicação
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Armazenamento e estabilidade
2–8 °C
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2