Documentos Principais
8.53109
Sigma-Aldrich
Boc-D-Cys(Acm)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-D-Cys(Acm)-OH, N-α-t.-Boc-S-acetamidomethyl-D-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
292.35
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H20N2O5S/c1-7(14)12-6-19-5-8(9(15)16)13-10(17)18-11(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)(H,13,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1
chave InChI
HLCTYBOTPCIHTG-MRVPVSSYSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of D-cysteine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Ligação
Replaces: 04-13-0059
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in water): +31.5 - +36.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2