Documentos Principais
8.52158
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cys(Acm)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-D-Cys(Acm)-OH, N-α-Fmoc-S-acetamidomethyl-D-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
414.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
143-145 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CNC(=O)C)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C21H22N2O5S/c1-13(24)22-12-29-11-19(20(25)26)23-21(27)28-10-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3,(H,22,24)(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m1/s1
chave InChI
CSMYOORPUGPKAP-LJQANCHMSA-N
Descrição geral
Standard building block of introduction of D-cysteine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Ligação
Replaces: 04-13-1054
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2