Documentos Principais
8.52354
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-im-trityl-L-histidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H35N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
633.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Building block for introduction of N-α-methyl-histidine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Product has poor solubility but does dissolve upon activation in NMP with HBTU/DIPEA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.