Documentos Principais
8.52258
Sigma-Aldrich
Fmoc-1-methyl-L-histidine
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-1-methyl-L-histidine, Fmoc-1-Methyl-L-Histidine,Fmoc-His(τ-Me)-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H21N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
391.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(cnc(c1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C
InChI
1S/C22H21N3O4/c1-25-11-14(23-13-25)10-20(21(26)27)24-22(28)29-12-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,11,13,19-20H,10,12H2,1H3,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
chave InChI
SLWOFHRSEVVUHM-FQEVSTJZSA-N
Descrição geral
Building block for the incorporation of 1-methylhistidine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Aplicação
Fmoc-1-methyl-L-histidine Novabiochem®. CAS 202920-22-7, molar mass 391.42 g/mol.
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3