Documentos Principais
662135
Sigma-Aldrich
Nτ-Methyl-d3-L-histidine
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
1-Methyl-d3-L-histidine, 3-Methyl-d3-L-histidine (archaic), tau-Methyl-d3-L-histidine
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 4.569,00
250 MG
R$ 9.534,00
R$ 4.569,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 4.569,00
250 MG
R$ 9.534,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7D3H8N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
172.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.569,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -24°, c = 2 in H2O
pf
~240 °C (dec.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](N)(Cc1cn(cn1)C([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3
chave InChI
BRMWTNUJHUMWMS-FYFSCIFKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)