Documentos Principais
8.52237
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Gln-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-D-Gln-OH, N-α-Fmoc-D-glutamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
368.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H](CCC(=O)N)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H20N2O5/c21-18(23)10-9-17(19(24)25)22-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H2,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m1/s1
chave InChI
IZKGGDFLLNVXNZ-QGZVFWFLSA-N
Descrição geral
Standard building block of introduction of D-glutamine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-13-1043
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2ml DMF with 1equivalenten part DIPEA): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3