8.52228
Fmoc-Val-OPfp
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Val-OPfp, N-α-Fmoc-L-valine pentafluorophenyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
110-120 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(C)C)F)F
InChI
1S/C26H20F5NO4/c1-12(2)23(25(33)36-24-21(30)19(28)18(27)20(29)22(24)31)32-26(34)35-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17,23H,11H2,1-2H3,(H,32,34)/t23-/m0/s1
chave InChI
TZEGAVSWQUEHAQ-QHCPKHFHSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -25.5 - -20.5 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3