Unless otherwise stated, this product is intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
427845
Polypropylene-graft-maleic anhydride
viscosity 425 cPs
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
Formulário
beads
composição
maleic anhydride, 8-10 wt. %
viscosidade
4.0 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
pf
156 °C
número de acidez
40.0‑55.0(mg-KOH)
temperatura de transição
softening point 157 °C (ring and ball)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(=O)C=CC1=O.CC=C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
chave InChI
DBVUAFDZHKSZJH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
Buongiorno qualche tempo fa acquistai 1Kg di Polypropylene-graft-maleic anhydride e pertanto volevo sapere se tale materia prima fosse idonea secondo quanto previsto dal Regolamento (EU) 10/2011 per il contatto diretto con alimenti.
1 answer-