Documentos Principais
8.52007
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(tBu)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Cys(tBu)-OH, N-α-Fmoc-S-t.-butyl-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
399.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
133-136 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(C(C)(C)C)CC(NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C22H25NO4S/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)
chave InChI
IXAYZHCPEYTWHW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The side-chain tBu group is stable to TFA and iodine oxidation. Treatment with MeSiCl3/PhSOPh removes t-Bu and cyclizes in one step without scrambling existing disulphide bonds. Removed with Hg(II) to give cysteinyl peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] S. N. McCurdy (1989) Pept. Res., 2, 147.
Ligação
Replaces: 04-12-1016
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.