8.51200
DOTA-tris(tert-butyl ester)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
DOTA-tris(tert-butyl ester), Tri-tert-butyl 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: fluorescent-labelling reagent
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
88-93 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C28H52N4O8/c1-26(2,3)38-23(35)19-30-12-10-29(18-22(33)34)11-13-31(20-24(36)39-27(4,5)6)15-17-32(16-14-30)21-25(37)40-28(7,8)9/h10-21H2,1-9H3,(H,33,34)
chave InChI
RVUXZXMKYMSWOM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Literature references
[1] L. M. De León-Rodrýguez & Z. Kovacs (2008) Bioconjugate Chem, 19, 391.
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR): ≥ 95.0 %
Identity (NMR): passes test
NMR-spectrum: passes test
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3