Documentos
8.14538
Sigma-Aldrich
1,2-Phenylenediamine
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene
About This Item
Fórmula linear:
1,2-(NH2)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-430-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.013 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
540 °C
Lim. expl.
1.5 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
257 °C/1013 hPa
pf
99-103 °C
temperatura de transição
flash point 110 °C
solubilidade
54 g/L
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
530 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
chave InChI
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2-Phenylenediamine for synthesis. CAS 95-54-5, chemical formula 1,2-(NH₂)₂C₆H₄.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
136 °C - closed cup