Documentos
8.51066
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,6-diaminohexane hydrochloride
Novabiochem®
Sinônimo(s):
mono-Fmoc 1,6-diaminohexane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 6NH 2 · HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26N2O2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
338.44 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: spacer
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Diaminohexane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Ligação
Replaces: 01-63-0070
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2