Documentos Principais
8.51042
Sigma-Aldrich
HMBA
Novabiochem®
Sinônimo(s):
HMBA, 4-Hydroxymethylbenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: linker
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
183-185 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Base-labile, TFA-stable linker for Fmoc SPPS. Peptide release can be effected with a variety of nucleophiles to generate peptides with various C-terminal carboxy modifications.
Ligação
Replaces: 01-60-0007
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3