Documentos Principais
8.45088
Sigma-Aldrich
Ethylamine (70% solution in water)
Msynthplus
Sinônimo(s):
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
460 hPa ( 20 °C)
Formulário
solution
temperatura de autoignição
375 °C
potência
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
p.e.
39 °C/1013 hPa
pf
<-70 °C
temperatura de transição
flash point -26 °C
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.807
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C