Documentos Principais
8.45019
Sigma-Aldrich
Aluminium chloride
(anhydrous, powder, ground) Msynthplus
Sinônimo(s):
Aluminium chloride, Hydrochloric acid aluminium salt anhydrous
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AlCl3
Número CAS:
Peso molecular:
133.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-208-1
Formulário:
powder
solubilidade:
450 g/L (decomposition)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Formulário
powder
potência
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
180-181 °C (sublimed)
solubilidade
450 g/L (decomposition)
densidade
1.31 g/cm3 at 200 °C (liquid)
densidade volumétrica
1200 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Nota de análise
Colour (visual): off white
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pb (Lead): lot specific result
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3