237078
Aluminum chloride hexahydrate
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
crystalline solid
crystals or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH
2.5-3.5 (20 °C)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- In the synthesis of corresponding THP (tetrahydropyranylation) ether from alcohol or phenol, and 3,4-dihydro-2H-pyran (DHP).
- In the direct esterification of levulinic acid and ethanol to produce ethyl levulinate.
- In the synthesis of gem-dihydroperoxides from ketones and aldehydes.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1