Documentos
8.43443
Sigma-Aldrich
Ácido heptafluorobutírico
for synthesis
Sinônimo(s):
Ácido heptafluorobutírico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4HF7O2
Número CAS:
Peso molecular:
214.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
206-786-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
13.3 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
forma
liquid
pH
1 (20 °C in H2O)
pb
121 °C/1013 mbar
pf
-17.5 °C
densidade
1.65 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
chave InChI
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Ácido heptafluorobutírico na análise de modificação de peptídeos: Um estudo discutiu a aplicação do ácido heptafluorobutírico na previsão do tempo de retenção para peptídeos modificados pós-traducionalmente. Esta pesquisa facilita a análise de peptídeos fosforilados em amostras biológicas, aumentando a precisão e a eficiência dos estudos proteômicos (Battellino et al., 2024).
  • Monitoramento ambiental de compostos perfluorados: O ácido heptafluorobutírico foi usado em um método envolvendo fragmentação in-source para a identificação de ácido perfluoropentanoico e ácido perfluorobutanoico em matrizes ambientais e soro humano. Esta aplicação destaca seu papel em estudos de saúde ambiental e monitoramento da poluição (Yu et al., 2023).
  • Estudos de síntese e adsorção: O ácido heptafluorobutírico é destacado na síntese e avaliação de estruturas orgânicas covalentes esféricas funcionalizadas com amino para a adsorção de compostos perfluorados. Isso ilustra sua importância no desenvolvimento de materiais destinados à remediação ambiental (Ye et al., 2023).
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥ 98,0%
Identidade (IV): passa no teste
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3