Documentos Principais
8.42116
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylbarbituric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Dimethylbarbituric acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
212-211-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
1780 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pf
120-124 °C
solubilidade
60 g/L
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(=O)N(C(=O)CC1=O)C)C
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
chave InChI
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
1,3-Dimethylbarbituric acid for synthesis. CAS 769-42-6, pH 2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry).
Nota de análise
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 120 °CMelting range (upper value)≤ 124 °CIdentity (IR)passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1