I17508
Isonicotinic acid
99%
Sinônimo(s):
4-Picolinic acid, Pyridine-4-carboxylic acid
Ensaio
99%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
pf
≥300 °C (lit.)
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- An organocatalyst in the one pot four component condensation reaction, to synthesize pyranopyrazoles based heterocyclic compounds.
- An organic ligand for the preparation of copper(I) halide coordination polymer [CuBr(IN)]n, by hydrothermal method.
- As a starting material for the synthesis of cation-dimers with potent antimalarial activity.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)