Documentos Principais
8.42016
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
for synthesis
Sinônimo(s):
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6Cl4Si
Número CAS:
Peso molecular:
211.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
219-844-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
81 °C/27 hPa
temperatura de transição
flash point 80 °C
densidade
1.360 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C3H6Cl4Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
chave InChI
OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
8.412488.18816307297
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
81 °C/27 hPa
bp
237-238 °C/1013 hPa
bp
195-197 °C/1013 hPa
bp
80 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.360 g/cm3 at 20 °C
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
density
1.082 g/cm3 at 20 °C
density
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.358 - 1.362
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
80 °C