Documentos Principais
8.18816
Sigma-Aldrich
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane
for synthesis
Sinônimo(s):
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane, CPTMO
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)3Si(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
198.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
219-787-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
220 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3062 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
5.5-44 % (v/v)
p.e.
195-197 °C/1013 hPa
pf
-50 °C
temperatura de transição
flash point 78 °C
densidade
1.082 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](OC)(OC)(OC)CCCCl
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.085
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71.7 °C - closed cup