Documentos Principais
8.41248
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropyl-trichlorosilane
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Cyanopropyl-trichlorosilane, 4-(Trichlorosilyl)-butyronitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6Cl3NSi
Número CAS:
Peso molecular:
202.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
213-990-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
237-238 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 92 °C
densidade
1.28 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C4H6Cl3NSi/c5-9(6,7)4-2-1-3-8/h1-2,4H2
chave InChI
HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.301 - 1.305
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup