Documentos Principais
8.41859
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
207-930-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
pf
91-94 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
chave InChI
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3