Key Documents
8.41843
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H20N2
Número CAS:
Peso molecular:
144.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-878-5
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
pb
166-167 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 46 °C
densidade
0.792 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H20N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-8H2,1-4H3/p+2
chave InChI
VEAZEPMQWHPHAG-UHFFFAOYSA-P
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.794
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup