Documentos Principais
8.41733
Sigma-Aldrich
Cholesteryl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Cholesteryl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H45Cl
Número CAS:
Peso molecular:
405.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
213-004-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
96-97 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H45Cl/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
OTVRYZXVVMZHHW-DPAQBDIFSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 96 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3