Documentos Principais
8.41325
Sigma-Aldrich
2-Methylaminobenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methylaminobenzoic acid, N-Methylanthranilic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-343-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
pf
170-175 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3