Key Documents
8.41282
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Cyanobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
210-606-9
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
forma
powder
pf
214.0-219.0 °C
solubilidade
1.2 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
chave InChI
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 214 °C
Melting range (upper value): ≤ 219 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3