Documentos
8.41179
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
for synthesis
Sinônimo(s):
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, Phenyl-N-tert-butylnitrone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
177.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
222-168-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
pf
71-73 °C
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3
chave InChI
IYSYLWYGCWTJSG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3