Documentos Principais
8.41086
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate, 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
193.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
233-634-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
pf
63-65 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
chave InChI
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3