Documentos Principais
8.40085
Sigma-Aldrich
(2-Ethoxyethyl) methacrylate
(stabilized) for synthesis
Sinônimo(s):
(2-Ethoxyethyl) methacrylate, Methacrylic acid 2-ethoxyethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
219-135-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
209 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
185 °C
temperatura de transição
flash point 69.5 °C
solubilidade
17.05 g/L
densidade
0.96 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC(=O)C(=C)C)CC
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-10-5-6-11-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
chave InChI
SFPNZPQIIAJXGL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with MEHQ. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2