Documentos
8.20243
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl disulfide
for synthesis
Sinônimo(s):
Di-tert-butyl disulfide, tert-Butyl disulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18S2
Número CAS:
Peso molecular:
178.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número do índice EC:
203-734-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2 hPa ( 38 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
potência
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8 % (v/v)
pf
-5 °C
temperatura de transição
flash point 67 °C
densidade
0.93 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.924
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup