Documentos Principais
8.22080
Sigma-Aldrich
di-Potassium phthalate
≥96%
Sinônimo(s):
di-Potassium phthalate
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,2-(COOK)2
Número CAS:
Peso molecular:
242.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
224-561-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥96%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H6O4.2K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
GOMCKELMLXHYHH-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3