Documentos Principais
8.22028
Sigma-Aldrich
1,8-Dihydroxyanthraquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazin, Dantron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
240.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-173-5
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
190-193 °C
temperatura de transição
flash point >200 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
chave InChI
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 194 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available