Documentos
8.21039
Sigma-Aldrich
Álcool polivinílico
(Mw approx. 30000) for synthesis
Sinônimo(s):
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2CHOH-]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111042
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de autoignição
450 °C
potência
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-7.0 (20 °C, 40 g/L in H2O)
densidade
1.3 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
chave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 98.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 3.8 - 5.2 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 12 - 25
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1