Documentos Principais
8.21980
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 1,4-Butanediammonium dichloride, Putrescine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)4NH2 · 2 HCl
Número CAS:
Peso molecular:
161.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
206-375-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
436 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
crystals
Lim. expl.
0.7-11.2 % (v/v)
pf
28 °C
temperatura de transição
flash point 45 °C
solubilidade
soluble 930 g/L
densidade
0.88 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+H3]CCCC[N+H3]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
chave InChI
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1