D23807
1,3-Diaminopropane dihydrochloride
98%
Sinônimo(s):
1,3-Propanediamine, 1,3-Propanediamine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
246-250 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCCN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1H
chave InChI
HYOCSVGEQMCOGE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Tetradentate bis-phosphine ligands (P(2)N(2) and P(2)S(2)) and their Rh(III), Ni(II) and (105)Rh complexes: X-ray crystal structures of trans-[RhCl(2)(L2)]PF(6), [Ni(L2)](PF(6))(2) and μ-O(2)SO(2)-[Ni(L5)](2)(PF(6))(2).: This study explores the synthesis and characterization of tetradentate bis-phosphine ligands and their complexes, demonstrating significant advancements in ligand design and potential applications in catalysis and medicinal chemistry (Cagnolini et al., 2011).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)