Documentos
8.21667
Sigma-Aldrich
Trichloroethylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Trichloroethylsilane, Ethyltrichlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H5Cl3Si
Número CAS:
Peso molecular:
163.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
204-072-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
36 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
385 °C
potência
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2.68 % (v/v)
pb
98 °C/1013 hPa
pf
-105 °C
temperatura de transição
flash point 14 °C
densidade
1.24 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
chave InChI
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup