Documentos
8.21461
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
2,4-Dimethylbenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
2,4-(CH3)2C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
239-856-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
forma
liquid
pf
-9 °C
temperatura de transição
flash point 88 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup