Documentos Principais
8.03248
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitroaniline
for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.001 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>365 °C
pH
7 (1 g/L in H2O)
p.e.
>300 °C (decomposes)
pf
177-180 °C
temperatura de transição
flash point 224 °C
solubilidade
1 g/L
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
435.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
224 °C