Documentos Principais
8.21240
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Methoxyphenylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-166-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
p.e.
138-140 °C/4 hPa
pf
86-88 °C
temperatura de transição
flash point 193 °C
densidade volumétrica
440 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
379.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
193 °C