Documentos Principais
8.20775
Sigma-Aldrich
Methyl methanesulfonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid methyl ester, MMS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
110.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
200-625-0
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.8 hPa ( 59 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
203 °C/1013 hPa
pf
20 °C
temperatura de transição
flash point 104 °C
densidade
1.30 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
chave InChI
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.298 - 1.299
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Conteúdo relacionado
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.